Mitomycine C
Fournisseur: PanReac AppliChem
Danger
A2190.0002
A2190.0002EA 141 EUR InStock
A2190.0002
Mitomycine C
Mitomycine C
Formule: C₁₅H₁₈N₄O₅
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00078109
Numéro CAS: 50-07-7
EINECS: 200-008-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité