Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

D(+)-Saccharose

Fournisseur: PanReac AppliChem
Synonyms: β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose

A2211.1000 A2211.5000
A2211.1000EA 63 EUR InStock
A2211.1000 A2211.5000
D(+)-Saccharose
D(+)-Saccharose


Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
MW: 342.3 g/mol
Point de fusion: 169…170 °C
Densité: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006626
Numéro CAS: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Merck Index: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité