Polyvinylpyrrolidone (K15), BioChemica®
Fournisseur: PanReac AppliChem
A2258.1000
A2258.1000EA 199 EUR InStock
A2258.1000
Polyvinylpyrrolidone (K15), BioChemica®
Polyvinylpyrrolidone
Formule: (C₆H₉NO)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01076626
Numéro CAS: 9003-39-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (from N) 12.0 - 12.8 %
pH (5 %; H2O) 3.0 - 5.0
Heavy metals (as Pb) max. 0.001 %
Water (K.F.) max. 5 %
Solubility (10 %; H2O) clear, colorless to yellowish
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité