Phénol : Chloroforme : Alcool isoamylique (25:24:1) (v/v/v) stabilisé
Fournisseur: PanReac AppliChem
Danger
Stabilization: Stabilised with 8-hydroxyquinoline
A2279.0500
A2279.0500EA 208 EUR InStock
A2279.0500
Phénol : Chloroforme : Alcool isoamylique (25:24:1) (v/v/v) stabilisé
Phénol : Chloroforme : Alcool isoamylique
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133763
Numéro CAS: 136112-00-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité