Chlorure de 3-amino-7-dimethylaminophénothiazine-5-ium, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
A2918-25G
A2918-25GEA 425 EUR InStock
A2918-25G
Chlorure de 3-amino-7-dimethylaminophénothiazine-5-ium, Sigma-Aldrich®
Azure A
Formule: C₁₄H₁₄ClN₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012112
Numéro CAS: 531-53-3
EINECS: 208-510-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d628de8a8dd6a7ea5fbc184239f4f9330c12215f&vid=df9187f4e13c3629cf11e7793a4b3aec7d481ed5&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité