Heparin sodium salt, Solide
Fournisseur: PanReac AppliChem
A3004.0005
A3004.0005EA 508 EUR InStock
A3004.0005
Heparin sodium salt, Solide
Heparin sodium salt
Numéro MDL: MFCD00081689
Numéro CAS: 9041-08-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
State of Matter Solid
Origin Porcine mucosa
Storage Store at Room Temperature
Assay Min. 150 I.U./mg
Solubility (1%; H2O) Clear, Colorless
pH (1%; H2O; 20 °C) 5,5 - 8,0
Heavy metals (as Pb) Max. 0,003%
Loss on drying Max. 8%
Sodium (Na) 9,5 - 12,5%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité