L(-)-Tyrosine
Fournisseur: PanReac AppliChem
Synonyms: L-Tyrosine, (S)-(-)-Tyrosine, Tyrosine, H-Tyr-OH
A3401.1000
A3401.1000EA 469 EUR InStock
A3401.1000
L(-)-Tyrosine
L(-)-Tyrosine
Formule: C₉H₁₁NO₃
MW: 181.19 g/mol
Point d'ébullition: 351
Point de fusion: 285
Densité: 1.41 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002606
Numéro CAS: 60-18-4
EINECS: 200-460-4
Merck Index: 13,09907
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité