Kit de détection chimiluminescente CheLuminate-HRP PicoDetect
Fournisseur: PanReac AppliChem
A3417.5000
A3417.5000EA 710 EUR InStock
A3417.5000
Kit de détection chimiluminescente CheLuminate-HRP PicoDetect
Réactifs d'électrophorèse Western Blotting Reagents
Le CheLuminate-HRP PicoDetect est un kit complet comprenant des réactifs prêts à l'emploi pour la détection par chimiluminescence de protéines immobilisées (Western blot) ou d'acides nucléiques immobilisés (Southern ou Northern blot), conjugués à de la peroxydase de raifort (HRP) directement ou indirectement.
  • Système de détection non radioactif à haute sensibilité
  • Résultats stables sur film
  • Seules de petites quantités d'anticorps sont nécessaires
  • La détection peut être réalisée avec des temps d'exposition courts (minutes)
  • Haute résolution
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité