Bleu brillant de Coomassie G250
Fournisseur: PanReac AppliChem
A3480.0025
A3480.0025EA 51 EUR InStock
A3480.0025
Bleu brillant de Coomassie G250
Bleu brillant de Coomassie G250
Formule: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
Densité: >1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078482
Numéro CAS: 6104-58-1
EINECS: 228-058-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité