Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acrylamide : Bisacrylamide (19:1) 40% en solution aqueuse

Fournisseur: PanReac AppliChem
Danger
Synonyms: Acrylamide- N,N'-Methylenebisacrylamide, Acrylamide-Bis

A3658.1000
A3658.1000EA 188 EUR InStock
A3658.1000
Acrylamide : Bisacrylamide (19:1) 40% en solution aqueuse
Acrylamide : Bisacrylamide


Densité: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080848
ONU: 3426
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité