L(+)-Cystéine
Fournisseur: PanReac AppliChem
Attention
A3694.0100
A3694.0100EA 196 EUR InStock
A3694.0100
L(+)-Cystéine
L(+)-Cystéine
Formule: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
Point d'ébullition: 254 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 115 °C
Densité: 1.523 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064306
Numéro CAS: 52-90-4
EINECS: 200-158-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité