L(+)-Glutamine
Fournisseur: PanReac AppliChem
A3704.1000
A3704.1000EA 407 EUR InStock
A3704.1000
L(+)-Glutamine
L(+)-Glutamine
Formule: C₅H₁₀N₂O₃
Point d'ébullition: 355 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 185…186 °C
Densité: 1.5326 g/cm³ (130 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008044
Numéro CAS: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Merck Index: 13,04484
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb7a812ec5d2c73a797fc464926df9eef12c5c9a&vid=15d7d87daff0fec33a974a578415e157a3278049&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité