ADVASEP™-7, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
A3723-250MG
A3723-250MGEA 564 EUR InStock
A3723-250MG
ADVASEP™-7, Sigma-Aldrich®
ADVASEP™-7
ADVASEP™-7 has been used in washing solution to remove excess dyes, FM4-64FX and FM1-43, in stained cells.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité