Acetyl-coenzyme A
Fournisseur: PanReac AppliChem
A3753.0100
A3753.0100EA 432 EUR InStock
A3753.0100
Acetyl-coenzyme A
Enzymes
  • Assay (enzymatic): min. 83%
  • Assay (HPLC): approx. 95%
  • Loss on drying: max. 5%
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité