L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Tris-Borate-EDTA (TBE) buffer, 10X, Molecular biology grade
Fournisseur: PanReac AppliChem
A3945.1000
A3945.1000EA 69.9 EUR InStock
A3945.1000
Tris-Borate-EDTA (TBE) buffer, 10X, Molecular biology grade
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons de migration
Solution concentrée 10x de 0,89 M de Tris, 0,89 M d'acide borique et 0,02 M de EDTA.Na2, pH 8,3 ±0,2.
DNases, RNases et protéases indétectables.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité