Buffer, TBE (Tris-borate-EDTA) powder for 10X concentrated solution
Fournisseur: PanReac AppliChem
A4348.9010
A4348.9010EA 160 EUR InStock
A4348.9010
Buffer, TBE (Tris-borate-EDTA) powder for 10X concentrated solution
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons de migration
Powder for 10X concentrated aqueous solution (170,28 g/L). Composed of 0,89 M Tris, 0,89 M boric acid and 0,02 M EDTA.Na₂.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité