Chloroacétate de 3-[[(2-méthylphényl)amino]carbonyl]-2-naphtyle
Fournisseur: PanReac AppliChem
A4454.0001
A4454.0001EA 106 EUR InStock
A4454.0001
Chloroacétate de 3-[[(2-méthylphényl)amino]carbonyl]-2-naphtyle
Chloroacétate de 3-[[(2-méthylphényl)amino]carbonyl]-2-naphtyle
Formule: C₂₀H₁₆ClNO₃
Numéro CAS: 35245-26-2
EINECS: 252-463-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité