TRIS solution tampon pH 8 (1 mol/l)
Fournisseur: PanReac AppliChem
A4577.1000
A4577.1000EA 53.2 EUR InStock
A4577.1000
TRIS solution tampon pH 8 (1 mol/l)
Tampons Tampons de clonage
  • DNases/RNases/Proteases: not detectable
  • pH (20°C; adjusted with HCl): 8.0 ± 0.1
  • Composition: Tris: 121.14 g/L (1 M)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité