Mupirocin USP, Qualité Pharmaceutique
Fournisseur: PanReac AppliChem
Synonyms: 9-(((E)-4-((2S,3R,4R,5S)-3,4-Dihydroxy-5-(((2S,3S)-3-((2S,3S)-3-hydroxybutan-2-yl)oxiran-2-yl)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-3-methylbut-2-enoyl)oxy)nonanoic acid
A4718.0025
A4718.0025EA 561 EUR InStock
A4718.0025
Mupirocin USP, Qualité Pharmaceutique
Mupirocin
Certifications: Meets the requirements of the US Pharmacopoeia (USP 40).
Formule: C₂₆H₄₄O₉
MW: 500,629 g/mol
Numéro MDL: MFCD01711620
Numéro CAS: 12650-69-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form Solid
Assay (HPLC, calculated on dried substances) 920 - 1020 µg/mg 
Identity Passes test 
Crystallinity Passes test 
pH (saturated solution; H₂O; 25 °C) 3,5 - 4,5 
Water (K.F.) Max. 1,0% 
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité