Acrylamide : Bisacrylamide (37.5:1) 40% en solution aqueuse
Fournisseur: PanReac AppliChem
Danger
A4989.0500
A4989.0500EA 107 EUR InStock
A4989.0500
Acrylamide : Bisacrylamide (37.5:1) 40% en solution aqueuse
Acrylamide : Bisacrylamide
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080848
ONU: 3426
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité