Magnésium chlorure 0.1 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse pour la biologie moléculaire
Fournisseur: PanReac AppliChem
A5324.0001
A5324.0001EA 29.7 EUR InStock
A5324.0001
Magnésium chlorure 0.1 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse pour la biologie moléculaire
Magnésium chlorure
Formule: MgCl₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011106
Numéro CAS: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité