Alizarin red S (sodium salt), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
A5533-25G
A5533-25GEA 143 EUR InStock
A5533-25G
Alizarin red S (sodium salt), Sigma-Aldrich®
Alizarin Red S (sodium salt)
Formule: C₁₄H₇NaO₇S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013049
Numéro CAS: 130-22-3
EINECS: 204-981-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59bf7d46c0c9c3ff64b14adf84cfbe2378167bd0&vid=2168a1e5ef8eacc67bfa377aac21bdcc6957be9f&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité