2,3,5-Triphényltétrazolium chlorure
Fournisseur: PanReac AppliChem
Attention
Synonyms: Tetrazolium salt, Tetrazolium Red, 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazol-3-ium chloride, 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride, TTC
A6246.0025
A6246.0025EA 149 EUR InStock
A6246.0025
2,3,5-Triphényltétrazolium chlorure
2,3,5-Triphényltétrazolium chlorure
Formule: C₁₉H₁₅ClN₄
MW: 334,81 g/mol
Point d'ébullition: ∼360 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 235 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011963
Numéro CAS: 298-96-4
EINECS: 206-071-6
Merck Index: 13,09815
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité