Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cetrimonium bromure

Fournisseur: PanReac AppliChem
Danger

A6284.0500
A6284.0500EA 173 EUR InStock
A6284.0500
Cetrimonium bromure
Cetrimonium bromure


Formule: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
Point de fusion: 237…243 °C
Point d'éclair: 244 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011772
Numéro CAS: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02034
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité