Histopaque®, filtré stéril, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Danger
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ400
A6929-40X3ML
A6929-40X3MLEA 385 EUR InStock
A6929-40X3ML
Histopaque®, filtré stéril, Sigma-Aldrich®
Histopaque®
ACCUSPIN System-Histopaque-1077 products are intended for use in the isolation of lymphocytes and other mononuclear cells. The separation medium, Histopaque-1077, is a sterile-filtered, endotoxin-tested solution of polysucrose and sodium diatrizoate, adjusted to a density of 1,077 g/ml. ACCUSPIN System-HISTOPAQUE-1077 employs γ-irradiated 12mL polypropylene centrifuge tubes specially designed with two chambers separated by a porous high-density polyethylene barrier ('frit'). Each tube is aseptically filled with 3 mL of Histopaque 1077. Each tube will separate 3 to 6 ml of anticoagulated blood.
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Turbidity) Clear
Appearance (Form) Solution
Appearance (Colour) Colourless
Performance Conforms
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
1 A6929-40X3ML
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité