Folic acid
Fournisseur: PanReac AppliChem
A7092.0100 A7092.0025
APPCA7092.0100EA 325 EUR InStock
APPCA7092.0100 A7092.0025
Folic acid
Folic acid
Formule: C₁₉H₁₉N₇O₆
Numéro MDL: MFCD00079305
Numéro CAS: 59-30-3
EINECS: 200-419-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité