8-Aminopyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
Synonyms: 1,3,6-Pyrenetrisulphonic acid, 8-amino trisodium salt, Trisodium 8-aminopyrene-1,3,6-trisulphonate, APTS, 8-Aminopyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium
A7222-10MG
A7222-10MGEA 442 EUR InStock
A7222-10MG
8-Aminopyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt, Sigma-Aldrich®
8-Aminopyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt
Fluorescent label for glycoproteins and saccharides.
8-Aminopyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt (APTS) has been used for the detection of human milk oligosaccharides using multiplexed CGE with LIF (capillary gel electrophoresis with laser-induced
Formule: C₁₆H₈NNa₃O₉S₃
MW: 523,40 g/mol
Point de fusion: ≥250 °C (lit.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00674494
Numéro CAS: 196504-57-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80a45ef4c9a27068d8abab3af0257f7fd53d459c&vid=c37089995200544e26351fee2e8c43498b62b811&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité