Diméthylsulfoxyde ≥99.9%, BioChemica®, filtré stéril
Fournisseur: PanReac AppliChem
Synonyms: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
A7248.0010
A7248.0010EA 422 EUR InStock
A7248.0010
Diméthylsulfoxyde ≥99.9%, BioChemica®, filtré stéril
Diméthylsulfoxyde
Formule: (CH₃)₂SO
MW: 78,14 g/mol
Point d'ébullition: 189 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18.5 °C
Densité: 1.101 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002089
Numéro CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Endotoxins max. 40 E.U./g
Assay (GC) min. 99.9 %
Appearance clear, colorless
Water (K.F.) max. 0.5 %
A 275 nm (1 cm/water HPLC grade) max. 0.30
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité