Acridine Orange 10-nonyl bromide (NAO), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ100
A7847-100MG
A7847-100MGEA 213 EUR InStock
A7847-100MG
Acridine Orange 10-nonyl bromide (NAO), Sigma-Aldrich®
Acridine Orange 10-nonyl bromide (NAO)
Metachromatic dye useful as a mitochondrial probe in living cells. This dye has been used to analyse mitochondria by flow cytometry, characterise multidrug resistance, and measure changes in mitochondrial mass during apoptosis in rat thymocytes.
Formule: C₂₆H₃₈BrN₃
Point de fusion: ≥250 °C (lit.)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00467605
Numéro CAS: 75168-11-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=728d283583601b02f9834f4f014e16c256a491ff&vid=728d283583601b02f9834f4f014e16c256a491ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Orange to Red
Appearance (Form) Powder or Solid
Proton NMR Spectrum Conforms to Structure
EmM at lambda max 491 to 497 nm in Methanol 82 - 94
Wavelength 491 - 497 nm
Fluorescence emission max 515 - 523 nm
Purity (HPLC) ≥90%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité