Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bleu patenté V sel de calcium ≥85% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: PanReac AppliChem

A8187.0025
A8187.0025EA 99.1 EUR InStock
A8187.0025
Bleu patenté V sel de calcium ≥85% (par analyse titrimétrique)
Bleu patenté V sel de calcium


Formule: C₅₄H₆₂CaN₄O₁₄S₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038746
Numéro CAS: 3536-49-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (titr.) Min. 85% 
In H₂O insoluble matter Max. 0,20% 
Unsulphonated primary aromatic amine Max. 0,01% 
Heavy metals (as Pb) Max. 0,004% 
Subsidiary dyes Max. 2,0% 
Arsenic (As) Max. 0,0003% 
Cadmium (Cd) Max. 0,0001% 
Mercury (Hg) Max. 0,0001% 

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité