Vitamine B12 (Cyanocobalamine) 96.0-102.0% (par méthode UV) Ph. Eur., Qualité Pharmaceutique
Fournisseur: PanReac AppliChem
A8454.0001
A8454.0001EA 193 EUR InStock
A8454.0001
Vitamine B12 (Cyanocobalamine) 96.0-102.0% (par méthode UV) Ph. Eur., Qualité Pharmaceutique
Vitamine B12 (Cyanocobalamine)
Formule: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151092
Numéro CAS: 68-19-9
EINECS: 200-680-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (UV, Calculated on Dried Subsance) 96.0 - 102.0%
Identity Passes Test
Loss on Drying (2 h; 105 °C; Vacuum) Max. 12%
Related Substance (HPLC) Passes Test
Absorption Maxima (278, 361, 547 - 559 nm) Passes Test
A (1 cm/00025%, H₂O) 361/278 nm 1.70 - 1.90
A (1 cm/00025%, H₂O) 361/547 - 559 nm 3.15 - 3.45
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité