Eau PCR tested pour la biologie moléculaire sans ADN , suited for qPCR
Fournisseur: PanReac AppliChem
A8510.1017
A8510.1017EA 323 EUR InStock
A8510.1017
Eau PCR tested pour la biologie moléculaire sans ADN , suited for qPCR
Eau
Formule: H₂O
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Bacterial DNA not detectable (min. 40 PCR cycles)
DNases/RNases not detectable
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité