p-Amidinophenyl p-(6-amidino-2-indolyl)phenyl ether dihydrochloride, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
A8675-5MG
A8675-5MGEA 892 EUR InStock
A8675-5MG
p-Amidinophenyl p-(6-amidino-2-indolyl)phenyl ether dihydrochloride, Sigma-Aldrich®
p-Amidinophenyl p-(6-amidino-2-indolyl)phenyl ether dihydrochloride
This material has a structure similar to Granular Blue (CAS No. 71431-29-3). It has been referred to in some literature as Granular Blue, a fluorescent neuronal tracer.
Formule: C₂₂H₁₉N₅O
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00078924
Numéro CAS: 55453-00-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=857dedffd6e2e7f6a25205e61077dce96d6b1224&vid=857dedffd6e2e7f6a25205e61077dce96d6b1224&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Yellow-Brown to Brown
Appearance (Form) Powder
Solubility (Colour) Yellow to Orange
Solubility (Turbidity) 1 mg plus 0.1 ml H₂O Clear
Carbon 50.8 - 60.8 %
Nitrogen 13.5 - 17.0 %
Dye Content, Based on Nitrogen content (approx 90%) ≥85 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité