Marqueurs de protéines par électrophorèse sur gel
Fournisseur: PanReac AppliChem
A8889.0500
A8889.0500EA 278 EUR InStock
A8889.0500
Marqueurs de protéines par électrophorèse sur gel
Réactifs d'électrophorèse Marqueurs de poids moléculaires
Les principales utilisations des marqueurs de protéines précolorés sont le suivi de la migration des protéines pendant SDS-PAGE, la vérification de l'efficacité de transfert Western vers les membranes, l'estimation des tailles des protéines sur les gels de polyacrylamide SDS et les transferts Western.
Les marqueurs de protéines précolorés ne sont pas recommandés pour la détermination précise de la taille de la masse moléculaire, car son comportement pendant l'électrophorèse dépend fortement des conditions de celle-ci. Pour déterminer précisément les tailles de protéines, des marqueurs de protéines non étiquetés, c'est-à-dire des marqueurs non précolorés, sont recommandés.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité