CellCultureGuard 100X
Fournisseur: PanReac AppliChem
A8906.0050
A8906.0050EA 346 EUR InStock
A8906.0050
CellCultureGuard 100X
CellCultureGuard
CellCulture Guard est une solution concentrée 100X contenant une association de nouveaux antibiotiques destinée à protéger les cultures cellulaires des contaminations par des micro-organismes. Les antibiotiques présents dans CellCultureGuard remplacent les antibiotiques traditionnels tels que la pénicilline, la streptomycine, la nystatine et l'amphotéricine B.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité