Kit de test II des mycoplasmes PCR
Fournisseur: PanReac AppliChem
A8994.0050 A8994.0025 A8994.0100
A8994.0050EA 933 EUR InStock
A8994.0050 A8994.0025 A8994.0100
Kit de test II des mycoplasmes PCR
Tests microbiologiques Tests sur les micro-organismes
Mélange PCR lyophilisé pour la détection de mycoplasmes dans la culture cellulaire par PCR classique.
Conformité avec les critères de la section 2.6.7 de la pharmacopée européenne
Shipped at room temperature.
Information de livraison: fourni sans Taq ADN polymérase. Contenu du kit : mélange d'amorces PCR et de nucléotides, tampon de réaction, eau de qualité PCR, modèle de contrôle positif et ADN contrôle interne. Expédié à température ambiante.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité