Kit de test des mycoplasmes qPCR
Fournisseur: PanReac AppliChem
A9019.0025
A9019.0025EA 930 EUR InStock
A9019.0025
Kit de test des mycoplasmes qPCR
Tests microbiologiques Tests sur les micro-organismes
Mélange PCR lyophilisé pour la détection de mycoplasmes dans la culture cellulaire en temps réel/par qPCR.
Information de livraison: Fourni sans Taq ADN polymérase. Contenu du kit : mélange d'amorces PCR (amorces, sondes et nucléotides), tampon de réaction, eau de qualité PCR, modèle de contrôle positif et ADN contrôle interne.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité