Buffer, PBS tablets
Fournisseur: PanReac AppliChem
A9177.0100
A9177.0100EA 279 EUR InStock
A9177.0100
Buffer, PBS tablets
Buffers Tampons d'électrophorèse Tampons de lavage
PBS Tablets for preparation of 200 ml phosphate buffered saline (PBS). Composition of 140 mM sodium chloride, 2,7 mM potassium chloride and 10 mM phosphate.
  • Ready to use in minutes
  • Autoclavable
  • Stable for approx. 12 months if stored at 2 to 8 °C
Deposit one tablet in flask or beaker placed on a magnetic stirrer. Add deionised water to 50% of the final volume at room temperature. Stir for a few minutes. Adjust the water to the final volume, stir until full dissolution. Autoclave or filter sterilise through a 0,22 µm filter into a sterile flask or bottle.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité