Acridine orange (chlorid salt) solution 2% dans l'eau, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: AO, C.I. 46005, 3,6-Bis(dimethylamino)acridine hydrochloride, Basic Orange 14, N,N,N’,N’-Tetramethyl-3,6-acridinediamine hydrochloride, 3,6-Acridinediamine, Acridine orange hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
A9231-10ML
A9231-10MLEA 146 EUR InStock
A9231-10ML
Acridine orange (chlorid salt) solution 2% dans l'eau, Sigma-Aldrich®
Acridine orange (chlorid salt)
Acridine Orange solution.
  • hematology: suitable
  • histology: suitable
DNA intercalating dye. A grade of acridine orange of exceptionally high purity, suitable for quantitative work. Differentially stains double-stranded and single-stranded nucleic acids.
Formule: C₁₇H₁₉N₃·HCl·xH₂O
MW: 301,81 g/mol (anhy)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012660
Numéro CAS: 65-61-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité