Auramine O, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
A9655-25G
A9655-25GEA 145 EUR InStock
A9655-25G
Auramine O, Sigma-Aldrich®
Auramine O
Formule: C₁₇H₂₂ClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012484
Numéro CAS: 2465-27-2
EINECS: 219-567-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efca0332c846bfba3f5c084d2d22494f62573194&vid=2ca58daf552de6a5ece20bf033700d86cbfe7965&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité