Kits de validation du thermocycleur
Fournisseur: PanReac AppliChem
A9742.0002
A9742.0002EA 508 EUR InStock
A9742.0002
Kits de validation du thermocycleur
Thermocycleurs PCR
Les faux négatifs ou les résultats PCR non spécifiques sont très critiques et pourraient être dus à un élément chauffant défectueux (élément Peltier) du thermocycleur PCR. Un contrôle de la température de réaction est donc essentiel. Le kit de validation du thermocycleur fournit une réaction PCR sensible à la température pour surveiller les incohérences dans la plage de température le thermocycleur.
Le kit de validation du thermocycleur PCR contient des composants du kit pour exécuter soit deux processus de validation du thermocycleur sur un thermocycleur, soit une seule validation sur deux thermocycleurs chauffés par blocs et équipés de tubes PCR de 0,2 ml. Le kit de validation du thermocycleur qPCR contient des composants de kit pour exécuter jusqu'à 4 processus de validation du thermocycleur.
Certifications: Les deux kits répondent aux exigences requises pour les tests de fiabilité d'instruments utilisés à des fins d'analyse (ISO 17025, EN 45001, ISO 13485, BPL, BPF).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité