Fluorescéine ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: 3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, 2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid
1
AATB1EA 120 EUR InStock
AATB1
Fluorescéine ≥95%
Fluorescéine
Fluorescein is a fluorophore widely used in microscopy, forensics and serology to detect latent blood stains.
Formule: C₂₀H₁₂O₅
MW: 332.31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005050
Numéro CAS: 2321-07-5
ADR: 5 II
Merck Index: 13,04185
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b0e97bec9c9f44dd58e1cd0ca79d7e94c3ba82d&vid=a29b350acb5fd71b32a30baa408af54494e42d59&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité