iFluor® 488, Azide
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
1000
AATB1000EA 442 EUR InStock
AATB1000
iFluor® 488, Azide
iFluor®
Although FITC is still the most popular fluorescent labeling dye for preparing green fluorescent bioconjugates, there are certain limitations with FITC, such as severe photobleaching for microscope imaging and pH-sensitive fluorescence.
  • pH-insensitive
  • Azide reactive
  • High photostability
  • Brighter signal
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46c1983ca7b8c82915928198be83e812bef145de&vid=fceff12a6481d8b42a270191bc1e1b0adf827de9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité