Anti-CD4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: RPA-T4] (mFluor™ Violet 500)
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB10041101EA 1390 EUR InStock
AATB10041101 AATB10041100
Anti-CD4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: RPA-T4] (mFluor™ Violet 500)
Anticorps
RPA-T4 is an anti-human monoclonal antibody that targets the CD4 antigen.
  • Affinity purified
  • Easily reconstituted
Attention: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD4
Clonality: Monoclonal
Clone: RPA-T4
Conjugation: mFluor™ Violet 500
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: Mouse IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité