Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SK3] (iFluor® 450)

Fournisseur: AAT BIOQUEST
10042040
AATB10042040EA 371 EUR InStock
AATB10042040
Anti-CD4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SK3] (iFluor® 450)
Anticorps
SK3 is an anti-human monoclonal antibody that recognises the CD4 antigen.

  • Particularly useful for flow cytometry

This antibody was purified through affinity chromatography.

Attention: For research use only.

Type: Primary
Antigen: CD4 antigen
Clonality: Monoclonal
Clone: SK3
Conjugation: iFluor® 450
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: Mouse IgG1, κ
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité