Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD4 antigen Goat Monoclonal Antibody [clone: SK3] (mFluor™ Blue 585)

Fournisseur: AAT Bioquest
AATB100421Z1EA 1230 EUR InStock
AATB100421Z1 AATB100421Z0
Anti-CD4 antigen Goat Monoclonal Antibody [clone: SK3] (mFluor™ Blue 585)
Anticorps
SK3 is an anti-human monoclonal antibody that recognizes the CD4 antigen.

  • Purified and quality-tested for consistent results
  • Suitable for multiple applications
  • Purified through affinity chromatography

It is compatible with the 488 nm laser and 586/15 nm bandpass filter (for example, as in the BD FACSCelesta™).

Attention: Research use only.

Type: Secondary
Antigen: CD4 antigen
Clonality: Monoclonal
Clone: SK3
Conjugation: mFluor™ Blue 585
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité