iFluor® 488 sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
1005
AATB1005EA 280 EUR InStock
AATB1005
iFluor® 488 sonde fluorescente
iFluor®
The tetrazine-trans-cyclooctene (TCO) ligation constitutes a non-toxic biomolecule labeling method of unparalleled speed.
  • pH-insensitive
  • Azide reactive
  • High photostability
  • Brighter signal
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fed12901ddb8d219235ffedef0df6cb553ecd6f1&vid=a502fd7ba71b91f13cd7f55ef49ea198fa8a39cd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité