Stains-all ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
10050
AATB10050EA 115 EUR InStock
AATB10050
Stains-all ≥95%
Stains-all
Stains-all is suitable for differential staining of nucleic acids and proteins.
Formule: C₃₀H₂₇BrN₂S₂
Numéro MDL: MFCD00078788
Numéro CAS: 7423-31-6
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité