Amplite® Fluorimetric Glutathione Assay Kit *Green Fluorescence*
Fournisseur: AAT BIOQUEST
10055
AATB10055EA 307 EUR InStock
AATB10055
Amplite® Fluorimetric Glutathione Assay Kit *Green Fluorescence*
Tests Tests enzymatiques
The monitoring of reduced and oxidised glutathione (GSH) in biological samples is essential for evaluating the redox and detoxification status of cells and tissues in relation to the protective role of glutathione against oxidative and free-radical-mediated cell injury.
  • In-house QC testing
  • Sensitive
  • Suggested protocol available
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité