iFluor® 555 sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
1007
AATB1007EA 280 EUR InStock
AATB1007
iFluor® 555 sonde fluorescente
iFluor®
The tetrazine-trans-cyclooctene (TCO) ligation constitutes a non-toxic biomolecule labeling method of unparalleled speed.
  • pH-insensitive
  • Azide reactive
  • High photostability
  • Brighter signal
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36e3b88f3435259dc66f9db5fdfb86b3f6b60506&vid=67e951a26610d66b038e5c1d5c0a068e0ae4e587&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité